Learn More
Deutsch Neumann™ Laborschläuche
Artikelnummer. 10758921
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
9 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10758921 5 mm 8 mm 25 Meter
10599271 12 mm 17 mm 1 Meter
15932921 12 mm 17 mm 25 Meter
10324091 7 mm 11 mm 1 Meter
10709311 6 mm 10 mm 1 Meter
10643731 4 mm 7 mm -
10558891 9 mm 13 mm 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10758921 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3010508
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für allgemeine Anwendungen im Labor. Deutsch Neumann™ Laborschläuche sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material Gummi
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Farbe Rot