Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
20 mm
Gesamtlänge (metrisch):
25 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
Beschreibung
- Durometer 50 Shore A
- Gutes Rückstellvermögen
- Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
| Farbe | Rot |