Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 10303661
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
20 mm
Gesamtlänge (metrisch):
25 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
Artikelnummer. 10303661
Marke: Deutsch Neumann™ 3021020
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für Vakuumanwendungen. Deutsch Neumann™ Laborschläuche in Vakuumqualität sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
  • Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Farbe Rot