Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Beschreibung
- Durometer 50 Shore A
- Gutes Rückstellvermögen
- Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Gummi |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
| Farbe | Rot |