Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Artikelnummer. p-8009157
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
20 mm
Gesamtlänge (metrisch):
25 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
Artikelnummer. 10156310
Marke: Deutsch Neumann™ 3020612
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für Vakuumanwendungen. Deutsch Neumann™ Laborschläuche in Vakuumqualität sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
  • Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Farbe Rot