Learn More
Kautex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse, rot
Beschreibung
- PP
- Rot
- Manipulationssicherer Ring
- Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Enthält | Abziehbarer Ring und Einlage aus geschäumtem Polyethylen |
| Material | Polypropylen |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylen-Schaumstoffeinsatz |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10 bis 1000 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |