Learn More
Ebro Electronic™ AG 140 Schutzhülle für Thermometer
Description
Thermometer mit umklappbarer Sonde
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutzhülle für Mobilgeräte, rot |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Modell | AG 140 |
| Gewicht (metrisch) | 0.04 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TFX 410-Serie, TFX 420-Serie, TFX 430-Serie, TFN 520-Serie, TFE 510-Serie, TFH 610, TFH 620 |
| Display | Schutzhülle oder Thermometer |
| Breite (metrisch) | 80 mm |