Learn More
Fisherbrand™ Roter Gummi-Balg
Artikelnummer. 11314055 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 ml
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11314055 150 ml 1 Stück
11977984 15 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.80 €
    9.23 € / 1 Stück
    Sparen 0.57 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leicht zu greifen. Roter Gummiball für vielfältige Anwendungen.
  • Aus Naturkautschuk
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Kompatible Spitzen 6.35 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Rot
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipette
Grifftyp Runden
Material Gummi
Modell Saugbalg
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Unsteril
Typ Saugbalg
Volumen (metrisch) 150 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Großvolumige Pipetten mit 6 bis 8 mm Außendurchmesser
Länge (angloamerikanisch) 3.87 Zoll
Länge (metrisch) 98 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 0.25 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2.87 Zoll
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6.35 mm
Außendurchmesser (metrisch) 73 mm