Learn More
REDD1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236931 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30236931 100 μL 100 Mikroliter
30237092 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30236931
Marke: Proteintech 826501RR100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Antibody
The REDD1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human REDD1. This antibody recognizes human antigen. The REDD1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen REDD1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klon 1L2
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole Dig2; FLJ20500; REDD-1; REDD1; RP11-442H21.1; RTP801
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54541
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 32-35 kDa
Produkttyp Recombinant Antibody
Form Liquid
Isotype IgG