Learn More
Skytec Redeem Eco Work Gloves
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17871654
Change view
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, X-Small
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
17871654 Größe 6,X-Small, X-Small 10 Paare
17881654 7 Small, Small 10 Paare
17821664 8,Medium, Medium 10 Paare
17841664 9, Large, Large 10 Paare
17851664 10,X- Groß, X-Large 10 Paare
17881664 11,2X-Large, 2X-Large 10 Paare
6 options
Artikelnummer. 17871654
Marke: Skytec SKG00032EB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Redeem Eco Work Gloves are environment conscious multi purpose gloves made with recycled polyester and nitrile foam on the palm.
  • Soft and lightweight liner made of 50% recycled polyester equivalent to 1 plastic bottle of 500 mL (PET)
  • Flexible and durable nitrile foam coating provides a secure grip and an excellent abrasion resistance
  • Ultra fine coating for maximum tactile sensitivity
  • Packed by 10 pairs in a biodegradable polybag
  • Gloves are certified by the GRS (Global recycled Standard)
  • Close-fitting liner for a comfortable wearing experience
  • Elasticated wrist provides a secure fit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE CAT II
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420
Chlorinated No
Beschichteter Bereich Palm
Bauweise Knit
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Green, Black
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Polyester, Recycled Polyester, Nitril
Produkttyp Eco-friendly Work Glove
Größe Größe 6,X-Small, X-Small
Zur Verwendung mit (Anwendung) General handling
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm