Learn More
SI Analytics™ Redoxlösung, 430 mV Pt/Kalomel, 470 mV Pt/Ag/AgCl
Artikelnummer. 11964739 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
250 ml
60 Ampullen/20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11964739 250 ml 250 Milliliter
10664471 1000 ml 1000 Milliliter
10340641 60 Ampullen/20 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964739 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285138168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.05 €
    54.00 € / 250 Milliliter
    Sparen 38.05 €
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SI Analytics™ Redox Solution, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl ist für den Einsatz in Redox-Tests konzipiert.
  • GHS07: Hautreiz. 2H315 Verursacht Hautreizungen, Augenreizungen. 2H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • Sicherheitshinweise: P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305 +P351 +P338 BEi KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P321 Besondere Behandlung (siehe Anweisungen auf diesem Etikett). P332 +P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337 +P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P302 +P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
  • Inhaltsstoffe mit Grenzwerten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen: 7664-93-9 Schwefelsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 102 °C
Farbe Hellgelb
Leitfähigkeit 430/470 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/AgclMv
Art der Fülllösung Redoxreaktionslösung
Geruch Geruchsneutral
Verpackung DURAN™ Flasche
pH-Bereich -0,1
Menge 250 ml
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Dampfdruck 23 hPa