Learn More
SI Analytics™ Redoxlösung, 430 mV Pt/Kalomel, 470 mV Pt/Ag/AgCl
Artikelnummer. p-8014346 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
250 ml
60 Ampullen/20 ml
Conditionnement:
1 Stück
1000 Milliliter
250 Milliliter
Code produit. Menge unitSize
10664471 1000 ml 1000 Milliliter
11964739 250 ml 250 Milliliter
10340641 60 Ampullen/20 ml 1 Stück
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10664471
Marque: SI Analytics™ 285138184
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
SI Analytics™ Redox Solution, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl ist für den Einsatz in Redox-Tests konzipiert.
  • GHS07: Hautreiz. 2H315 Verursacht Hautreizungen, Augenreizungen. 2H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • Sicherheitshinweise: P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305 +P351 +P338 BEi KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P321 Besondere Behandlung (siehe Anweisungen auf diesem Etikett). P332 +P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337 +P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P302 +P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
  • Inhaltsstoffe mit Grenzwerten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen: 7664-93-9 Schwefelsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Siedepunkt 102 °C
Farbe Hellgelb
Leitfähigkeit 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/AgclMv
Art der Fülllösung Redoxreaktionslösung
Geruch Geruchsneutral
Verpackung DURAN™ Flasche
pH-Bereich -0,1
Menge 1000 ml
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Dampfdruck 23 hPa
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Redox testing solution
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Mention de danger
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Conseils de prudence
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.