Learn More
Buerkle™ Reduzieradapter für Buerkle™ Water Jet-Wasserstrahlpumpe
Artikelnummer. 11896433 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
11896433 3/8 Zoll 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11896433
Marke: Buerkle™ 96680010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Buerkle™ Wasserstrahlpumpen.
  • 3/8-Zoll-Gewinde
  • Unterstützung bei der Entnahme von Flüssigkeiten und Gasen sowie bei der Herstellung eines Vakuums
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Wasserstrahlpumpe
Anschlussgröße 9,52 mm
Gewindegröße 3/8 Zoll
Breite (metrisch) 9.52 mm
Produkttyp Reduzieradapter