Learn More
BOLA Reducing Unions
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Gewindegröße:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. For connecting tubing or tube with different outer diameters. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Gewindegröße | 4 mm |
| Farbe | White |