Learn More
BOLA Reducing Unions
Artikelnummer. p-200110005
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Gewindegröße:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Gewindegröße unitSize
10731611 8 mm 4 mm 1 Stück
10767492 10 mm 4 mm 1 Stück
10267161 16 mm 10 mm 1 Stück
10608641 12 mm 4 mm 1 Stück
10217261 14 mm 4 mm 1 Stück
10498991 16 mm 4 mm -
10439191 12 mm 6 mm 1 Stück
10115161 14 mm 6 mm 1 Stück
10609601 16 mm 6 mm 1 Stück
10013301 12 mm 8 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10731611
Marke: BOLA D52604
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reducing Unions PTFE, glass-fibre reinforced PTFE nut
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. For connecting tubing or tube with different outer diameters. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gewindegröße 4 mm
Farbe White