Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257 sowie DIN-Norm
- Konische geschliffene Buchsen und Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | NS 60/46 |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | Hülse NS 45/40 |