Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
Buchse NS 14/23
Hülse NS 29/32
Hülse NS 19/26
Hülse NS 24/29
Hülse NS 34/35
Hülse NS 45/40
Konusgröße:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 71/51
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257 sowie DIN-Norm
- Konische geschliffene Buchsen und Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | NS 45/40 |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | Hülse NS 24/29 |