Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Artikelnummer. 10002933
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
Buchse NS 14/23
Hülse NS 29/32
Hülse NS 19/26
Hülse NS 24/29
Hülse NS 34/35
Hülse NS 45/40
Konusgröße:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 71/51
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10002933
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01504571
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN 12257 sowie DIN-Norm
  • Konische geschliffene Buchsen und Kegel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Konusgröße NS 71/51
Anzahl Standard-Konusverbindungen Hülse NS 45/40