Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Beschreibung
- Konische geschliffene Buchsen und Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 60/46 |
| Material | DURAN™ Schläuche |
| Produkttyp | Reduzieradapter mit konischen Hülsenschliffen und Kegeln |
| Menge | 1 |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 29/32 |