Learn More
Hettich Lab Technology™ Reduzierstück
Artikelnummer. 10757394
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
25 mL
50 mL
7 mL
85/94 ml
9,0 bis 10,0/10,0/15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotor 1016, 1137
Rotor 1137, 1016
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
Träger 1752
Max. Röhrchendurchmesser:
12 mm
17 mm
24 mm
29 mm
38 mm
Max. Schlauchlänge:
100 mm
106 mm
107 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10757394
Marke: Hettich Lab Technology™ 1631
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Hettich Lab Technology™ Reduktionsmittel wurde für kundenspezifische Zentrifugenanwendungen entwickelt.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
  • Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Spezifikation
Typ Reduktor
Fassungsvermögen 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Max. Schlauchlänge 120 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor 1137, 1016
Anzahl pro Packung 1 pro Packung