Learn More
Hettich Lab Technology™ Reduzierstück
Das Hettich Lab Technology™ Reduktionsmittel wurde für kundenspezifische Zentrifugenanwendungen entwickelt.
37.90 € - 137.00 €
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10757394
|
Hettich Lab Technology™
1631 |
15 ml | Rotor 1137, 1016 | 17 mm | 120 mm |
40.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10685493
|
Hettich Lab Technology™
1633 |
25 mL | Rotor 1137, 1016 | 24 mm | 100 mm |
40.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10592682
|
Hettich Lab Technology™
1446 |
50 mL | Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246 | 29 mm | 107 mm |
37.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10392782
|
Hettich Lab Technology™
1451 |
15 ml | Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 | 17 mm | 100 mm |
60.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10703704
|
Hettich Lab Technology™
1635 |
9,0 bis 10,0/10,0/15 ml | Rotor 1016, 1137 | 17 mm | 100 mm |
40.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10711553
|
Hettich Lab Technology™
1466 |
15 ml | Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246 | 17 mm | 120 mm |
37.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
12013884
|
Hettich Lab Technology™
1632 |
7 mL | Rotor 1137, 1016 | 12 mm | 100 mm |
40.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
14871482
|
Hettich Lab Technology™
1777 |
85/94 ml | Träger 1752 | 38 mm | 106 mm |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Spezifikation
Reduktor | |
1 pro Packung |