Learn More
REEP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16864964 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16864964 150 μL 150 Mikroliter
16874964 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16864964
Marke: Proteintech 156841AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Mammalian odorant receptors require accessory proteins such as RTP1 and RTP2 for functional cell surface expression. Receptor expression-enhancing protein (REEP) family members are transmembrane proteins which interact with odorant receptor proteins and may enhance the odorant receptor responses to odorants. Recently studies have shown other chemosensory receptors such as bitter taste receptors are also influenced by RTP and REEP family members.
Spezifikation
Antigen REEP2
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.17 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen REEP2
Gen-Zugriffsnummer Q8VCD6, Q9BRK0
Gen-Alias C5orf19, receptor accessory protein 2, REEP2, SGC32445
Gensymbole REEP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen REEP2 Fusion Protein Ag8186
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 225362, 51308, 682105
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG