Learn More
Reference Gas Oil No. 2 for ASTM D2887
Artikelnummer. 30322546
Click to view available options
Menge:
10 x 1 mL
2 fl.oz.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30322546
Marke: VHG Labs VHGRGO2OZ
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Versandbedingung Room Temperature
Lösungstyp Single Solution
Solvent or Matrix Reference Gas Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Menge 2 fl.oz.