Learn More
Sartorius™ Gewichteset für Referenzlinien
Artikelnummer. 15668105 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 mg bis 100 g; Klasse E2
Artikelnummer.
15668105 1 mg bis 100 g; Klasse E2
1 options
Artikelnummer. 15668105
Marke: Sartorius™ YCS01151202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Referenzliniengewichte sind die erste Wahl für Primärmassenstandards; geliefert mit einer erstklassigen Oberfläche mit Hochglanzpolitur und korrosionsbeständigen Oberflächen.
  • Nicht magnetisierbar
  • Im Lieferumfang sind Handschuhe, Pinzetten und eine Bürste in einem hochwertigen Holzkoffer enthalten
  • E2-Gewichte aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 8,000 kg/m³
  • F1-Gewichte aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 7,950 kg/m³
  • Mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gewichteset für Referenzlinien
Zertifizierung/Konformität DAkkS
Klassifikation OIML Klasse E2
Material Spezial-Edelstahl
Gehäusematerial Holz
Gewicht (metrisch) 1 mg bis 100 g
Dichte 7,950 kg/m³
Toleranz Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1