Learn More
Contec™ ReFIBE™ Wischtücher
Artikelnummer. 17275286 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
1800 Stück
750 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sterilität Packungsgröße
17275286 30 x 30 cm (12 x 12 in.) Steril 1000 Stück
16505284 23 x 23 cm (9 x 9 in.) Unsteril 1800 Stück
16595274 30 x 30 cm (12 x 12 in.) Unsteril 750 Stück
17285286 23 x 23 cm (9 x 9 in.) Steril 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17275286 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. RFHS1212IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 €
    996.32 € / 1000 Stück
    Sparen 173.68 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Contec™'s ReFIBE™ Wischtücher bestehen aus zu 100 %-recycelten Kunststoffflaschen und sind daher eine nachhaltige Einwegoption für kritische Hersteller in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizinische Geräte und Halbleiterindustrie.
Das revolutionäre Recyclingverfahren wandelt Post-Consumer-Kunststoff in 100 % Endlosfilament-Polyester um, das gleiche Substrat, das in vielen Contec™ Standard-Polyester-Wischtüchern und -Mopps verwendet wird.
Als synthetisches Polyester sind die ReFIBE™ Wischtücher außergewöhnlich sauber und mit einer Vielzahl von Reinraumlösungen und Desinfektionsmitteln kompatibel. Genau wie die Standard-Wischtücher aus Contec™ Polyester wird ReFIBE™ gewaschen und in einem ISO 4-Reinraum verpackt. Die ReFIBE™ Wischtücher sind arm an freisetzbaren Partikeln und Fasern und können anstelle von herkömmlichem Polyester verwendet werden, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ohne dass Qualität oder Leistung beeinträchtigt werden. Erhältlich in den Größen 9 x 9 Zoll und 12 x 12 Zoll.
Wie wird ein Wischtuch aus recyceltem Material hergestellt?
  • Post-Consumer-Flaschen werden gesammelt
  • Die Flaschen werden zu Flocken zerhackt und gereinigt
  • Die Flocken werden geschmolzen, gefiltert und zu einem Chip geformt
  • Der Chip wird geschmolzen und zu Garn gesponnen
  • Aus dem Garn werden ReFIBE™ Wischtücher gestrickt
Daten der ReFIBE™ Wischtücher:
  • 2,72 Partikel (x10/Wischtuch)
  • 0,15 Fasern (x10/Wischtuch)
  • 0,01 g/Wischtuch (nicht flüchtige Rückstände)
  • 275 ml/Wischtuch (Saugfähigkeit)
  • 1 s (Sorptionsrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reinraum-Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Material Recyceltes Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 124 g/m2
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Kanten Laserschnitt
Abmessungen (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Lage 1-lagig
Sterilität Steril