Learn More
Contec™ ReFIBE™ Wischtücher
Alle ansehen Contec Produkte
Beschreibung
Das revolutionäre Recyclingverfahren wandelt Post-Consumer-Kunststoff in 100 % Endlosfilament-Polyester um, das gleiche Substrat, das in vielen Contec™ Standard-Polyester-Wischtüchern und -Mopps verwendet wird.
Als synthetisches Polyester sind die ReFIBE™ Wischtücher außergewöhnlich sauber und mit einer Vielzahl von Reinraumlösungen und Desinfektionsmitteln kompatibel. Genau wie die Standard-Wischtücher aus Contec™ Polyester wird ReFIBE™ gewaschen und in einem ISO 4-Reinraum verpackt. Die ReFIBE™ Wischtücher sind arm an freisetzbaren Partikeln und Fasern und können anstelle von herkömmlichem Polyester verwendet werden, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ohne dass Qualität oder Leistung beeinträchtigt werden. Erhältlich in den Größen 9 x 9 Zoll und 12 x 12 Zoll.
Wie wird ein Wischtuch aus recyceltem Material hergestellt?
- Post-Consumer-Flaschen werden gesammelt
- Die Flaschen werden zu Flocken zerhackt und gereinigt
- Die Flocken werden geschmolzen, gefiltert und zu einem Chip geformt
- Der Chip wird geschmolzen und zu Garn gesponnen
- Aus dem Garn werden ReFIBE™ Wischtücher gestrickt
Daten der ReFIBE™ Wischtücher:
- 2,72 Partikel (x10/Wischtuch)
- 0,15 Fasern (x10/Wischtuch)
- 0,01 g/Wischtuch (nicht flüchtige Rückstände)
- 275 ml/Wischtuch (Saugfähigkeit)
- 1 s (Sorptionsrate)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Recyceltes Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Flächengewicht | 124 g/m2 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Mehr anzeigen |