Description
- QuickTask ReFIBE Mop Heads bestehen aus 100 % recyceltem 2-lagigem Polyester um einen recycelten Polyesterkern
- Diese Moppköpfe wurden speziell für den Einsatz mit Contecs Mop Saturation Systems entwickelt. Mit hoher Saugfähigkeit eignen sich die Mopps für Einmalsättigung und bieten eine Oberflächenabdeckung von bis zu etwa 20 m2
- Geeignet auch für die Anwendung von Desinfektionsmitteln und die Entfernung von leichtem Boden, Rückständen und Biofilmen.
- Für den Einmalgebrauch konzipiert, sind die Wischköpfe mit einer Reihe von Chemikalien und Desinfektionsmitteln kompatibel.
- Hergestellt aus 100 % recycelten Polyestermaterialien
- 100 % recycelte 2-lagige Polyester-Moppköpfe
- Hohe Saugfähigkeit
- Verfügbare sterile
- Geeignet für die Anwendung von Freihandmopps mit geeigneter Hardware
- Doppelt verpackt
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Wischpad |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Color-coded | Nein |
| Material | Polyester |