Learn More
KGW Isotherm™ Ersatzglas für zylindrische Dewargefäß, Typ 0, Version A
Marke: KGW Isotherm™ 1012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
40mm | |
170mm | |
56mm | |
Gehäuse 200mL |
Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel | |
215mm | |
Borosilikatglas |