Learn More
KGW Isotherm™ Ersatzglas für zylindrische Dewargefäß, Typ 18, Version A
Artikelnummer. 10741443
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 2500mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10741443 Gehäuse 2500mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10741443 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 10120
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 130mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel
Innenhöhe (metrisch) 290mm
Höhe (metrisch) 345mm
Kapazität (metrisch) Gehäuse 2500mL
Innendurchmesser (metrisch) 110mm
Material Borosilikatglas