Learn More
Hanna Instruments™ Glas-REDOX-Elektrode, Platin, nachfüllbar, 120 X 12 mm, BNC-Stecker, 1m Kabel
Artikelnummer. 10204141
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10204141 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10204141 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI3131B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00 €
    234.02 € / 1 Stück
    Sparen 50.98 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Typ Nachfüllbare ORP-Kombinationselektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Labore und allgemeine Anwendungen