Learn More
Olympus™ Auflicht-Spiegeleinheit, Dunkelfeld, U-MDF3
Artikelnummer. 12691521
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BX2, IX2, BX, IX Mikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12691521 BX2, IX2, BX, IX Mikroskope 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12691521
Marke: Olympus™ K10017464
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie diese würfelförmige Spiegeleinheit für die Hellfeld-Beleuchtung. Die Olympus™ Auflicht-Spiegeleinheit, Dunkelfeld, U-MBF3 ist eine schmale Ausführung für den 6 Positionen-Revolver an Mikroskopen der Serien BX und IX.
  • Halbspiegel für reflektiertes Licht, Dunkelfeldbeleuchtung.
  • Enthält Filterspiegelset und leeren Würfel.
  • Schmale Ausführung für den Revolver mit 6 Positionen auf den Mikroskopen der Serie Olympus BX2 und IX2.
  • Passt auch in den Revolver mit 4 Positionen auf den Mikroskopen der Serien BX und IX.
Spezifikation
Typ Reflektiertes Licht, Dunkelfeld-Spiegeleinheit
Zur Verwendung mit (Geräte) BX2, IX2, BX, IX Mikroskope