Learn More
Olympus™ Auflichtbeleuchtung, Hellfeld
Beschreibung
- Für Hellfeldbeleuchtung.
- Kompakt mit reduzierter Tiefe.
- Halogen-Glasfaserbeleuchtung.
Spezifikation
Spezifikation
| Glühlampentyp | Halogen |
| Beleuchtungsart | Hellfeld |
| Wirkleistung | 100 w |