Learn More
Brady™ Reflektierende Etiketten (B-584)
Beschreibung
- Reflektierendes Klebeband für den Einsatz in dunklen Bereichen
- Erhältlich in den Farben Gelb, Orange und Silber
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse 1 (Fed. Spec. L-S-300) |
| Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R6000 |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Reflektorband (B-584) |
| Produkttyp | Reflektierendes Klebeband |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sockelkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |