Learn More
Brady™ Reflektierende Etiketten (B-584)
Artikelnummer. 11815435
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Weiß
Breite (metrisch):
2,54 cm
5,08 cm
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
2 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11815435
Marke: Brady™ 115141
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Kennzeichnung unter lichtschwachen Bedingungen. Brady Haz-Alert Etiketten (B-584) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
  • Reflektierendes Klebeband für den Einsatz in dunklen Bereichen
  • Erhältlich in den Farben Gelb, Orange und Silber
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 1 (Fed. Spec. L-S-300)
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R6000
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Reflektorband (B-584)
Produkttyp Reflektierendes Klebeband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sockelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0055 in.
Dicke (metrisch) 0.14 mm
Länge (angloamerikanisch) 75 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 22.8 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5,08 cm