Learn More
Brady™ Reflektierende Etiketten (B-584)
Artikelnummer. 11889524
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Weiß
Breite (metrisch):
2,54 cm
5,08 cm
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
2 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
11889524 Orange 5,08 cm 2 in. 1 BX
11894125 Orange 2,54 cm 1 in. 1 BX
11804345 Weiß 2,54 cm 1 in. 1 BX
11894315 Gelb 2,54 cm 1 in. 1 BX
11815435 Weiß 5,08 cm 2 in. 1 BX
11899524 Gelb 5,08 cm 2 in. 1 BX
6 options
Artikelnummer. 11889524
Marke: Brady™ 104302
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Kennzeichnung unter lichtschwachen Bedingungen. Brady Haz-Alert Etiketten (B-584) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
  • Reflektierendes Klebeband für den Einsatz in dunklen Bereichen
  • Erhältlich in den Farben Gelb, Orange und Silber
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 1 (Fed. Spec. L-S-300)
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R6000
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Orange
Ausführung Glanz
Material Reflektorband (B-584)
Produkttyp Reflektierendes Klebeband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sockelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0055 in.
Dicke (metrisch) 0.14 mm
Länge (angloamerikanisch) 75 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 22.8 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5,08 cm