Learn More
Brady™ Reflektierende Etiketten (B-584)
Artikelnummer. p-7077946
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Weiß
Breite (metrisch):
2,54 cm
5,08 cm
Packungsgröße:
1 BX
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) unitSize
11894125 Orange 2,54 cm 1 BX
11804345 Weiß 2,54 cm 1 BX
11894315 Gelb 2,54 cm 1 BX
11889524 Orange 5,08 cm 1 BX
11815435 Weiß 5,08 cm 1 BX
11899524 Gelb 5,08 cm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11894125 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 104301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Kennzeichnung unter lichtschwachen Bedingungen. Brady Haz-Alert Etiketten (B-584) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
  • Reflektierendes Klebeband für den Einsatz in dunklen Bereichen
  • Erhältlich in den Farben Gelb, Orange und Silber
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 1 (Fed. Spec. L-S-300)
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R6000
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Orange
Ausführung Glanz
Material Reflektorband (B-584)
Produkttyp Reflektierendes Klebeband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sockelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0055 in.
Dicke (metrisch) 0.14 mm
Länge (angloamerikanisch) 75 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 22.8 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2,54 cm