Learn More
Brady™ Reflektierendes Band, Retroreflektierendes Band
Artikelnummer. 12860600
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
Breite (metrisch):
25 mm
50 mm
Farbe:
Gelb
Orange
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12860600
Marke: Brady™ 042062
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 1, Fed.Spec.L-S–300
Beschreibung HandiMark Retro-Reflective Tape
Klebstofftyp Acrylic, Permanent
Farbe Silber
Ausführung Glanz
Material Reflective Tape
Produkttyp Retro-Reflective Tape
Zur Verwendung mit (Anwendung) Outdoor pole and pedestal identification and indoor long distance scanning of racks and shelves where high visibility is critical.
Zur Verwendung mit (Geräte) HandiMark
Glanz 100 Gardner-Einheiten
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Zugfestigkeit 20 lb./in.
Dicke (metrisch) 0.034 mm
Länge (metrisch) 10 m
Breite (metrisch) 25 mm