Learn More
Tork Tork Reflex™ Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Weiß M3, 9 x 200 Blatt, 473474
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243794 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
9 Rollen
Artikelnummer. 30243794
Marke: Tork 473474
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tork Reflex™ Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Weiß M3
  • Reduzieren Sie den Verbrauch um bis zu *37% dank der Einzeltuchentnahme, die einhändige Tätigkeiten erleichtert
  • Verbessern Sie die Hygiene mit unserer lebensmittelsicheren Rolle – Sie berühren ausschließlich entnommene Reinigungstücher
  • Keine langwierige Wartung – die herausnehmbare SmartCore™ Hülse ermöglicht ein rasches und einfaches Nachfüllen
  • Vermeiden Sie die Verwendung mehrerer Rollen mit unseren widerstandsfähigen und saugstarken Mehrzweck-Papierwischtüchern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wiping Paper
Länge (angloamerikanisch) 73.27 yd.
Länge (metrisch) 67 m
Breite (angloamerikanisch) 7.64 in.
Breite (metrisch) 19.4 cm
Material Paper
Zertifizierung/Konformität EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSC Recycled credit
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 9/Cs.
Lage 2-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSC Recycled credit