Learn More
Tork Reflex-Wischpapier Plus M4
Artikelnummer. 30243694 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
6 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243694 Blau 6 Rollen
30243777 Weiß 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243694 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 473391
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das 2-lagige Mehrzweckgewebe Tork Reflex Wiping Paper Plus eignet sich ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Händetrocknen. Dieses Papier kann entweder in der Tork Der Reflex Einzelblatt-Mittelzuführungsspender passt sich dem Arbeitsablauf Ihres Teams an, reduziert den Verbrauch und minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen.
  • Mit unserem praktischen Einzelblatt-Mittelzuführungsspender können Sie den Papierverbrauch um bis zu 37 % senken.
  • Zeit und Energie sparen – mit SmartCore™ Durch die Kernentnahme lässt sich das Befüllen schnell und einfach durchführen.
  • Mit diesem hoch saugfähigen Wischpapier lassen sich Verschüttetes und Flecken ganz einfach aufwischen.
  • Trocknen Sie Ihre Hände effizienter und reduzieren Sie Abfall mit unseren weichen und starken Tork Reflex Wiping Paper Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wiping Paper
Länge (angloamerikanisch) 164.92 yd.
Länge (metrisch) 150.8 m
Breite (angloamerikanisch) 7,64 in.
Breite (metrisch) 19.4 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität EU-Umweltzeichen FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Beweiskette, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Farbe Blau
Lage 2-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Umweltzeichen FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Beweiskette, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001