missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Rückfluss-Reaktionseinheiten

Artikelnummer. 11943601
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
20 l
Enthält:
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11943601

Marke: Lenz Laborglasintrumente 06270594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Chargenreaktor für das Rühren unter Normaldruck oder Vakuum, mit der Möglichkeit, Flüssigkeiten zuzugeben und unter Rückfluss zu kochen.
  • Hochwertige Systemkomponenten:Reaktionsgefäße (6, 10, 20 oder 30 l) mit thermostatischem Mantel (beheizbar durch ein thermostatisches Bad), mit unterem Ablassventil (PTFE, kein Totvolumen), aus DURAN™ Schläuchen
  • Flach-Flanschdeckel (LF 150 oder LF 200) 1 Mittelhals NS 45/40, 1 seitlicher Hals 45° KF 50, 1 seitlicher Hals 45° NS 29/32, 1 seitlicher Hals gerader NS 14/23, Material:DURAN™
  • Einfülltrichter, konstante Zugabe, 1000 ml mit Graduierung, NS 29/32, aus DURAN™ Schläuchen, Rückflusskühler (Details siehe Seite 72), geeignet für Vakuumbetrieb, Mantellänge:300 mm, 2 KF 50, aus DURAN™ Schläuchen
  • Rührerlager und Rührer mit 16 mm-Welle, Rührer: Stahl, PTFE-beschichtet
  • Starrer Träger aus pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Spannbügel: Edelstahl, Abmessungen: ca. 0,5 x 0,35 x 1,7 m (B x T x H)

Spezifikation

Enthält Laborflansch 200 LF
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Rühren unter Normaldruck oder Vakuum
Kapazität (metrisch) 20 l
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt