Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rückfluss-Reaktionseinheiten
Artikelnummer. p-7222525
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
20 l
Enthält:
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11903601
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06270488
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Chargenreaktor für das Rühren unter Normaldruck oder Vakuum, mit der Möglichkeit, Flüssigkeiten zuzugeben und unter Rückfluss zu kochen.
  • Hochwertige Systemkomponenten:Reaktionsgefäße (6, 10, 20 oder 30 l) mit thermostatischem Mantel (beheizbar durch ein thermostatisches Bad), mit unterem Ablassventil (PTFE, kein Totvolumen), aus DURAN™ Schläuchen
  • Flach-Flanschdeckel (LF 150 oder LF 200) 1 Mittelhals NS 45/40, 1 seitlicher Hals 45° KF 50, 1 seitlicher Hals 45° NS 29/32, 1 seitlicher Hals gerader NS 14/23, Material:DURAN™
  • Einfülltrichter, konstante Zugabe, 1000 ml mit Graduierung, NS 29/32, aus DURAN™ Schläuchen, Rückflusskühler (Details siehe Seite 72), geeignet für Vakuumbetrieb, Mantellänge:300 mm, 2 KF 50, aus DURAN™ Schläuchen
  • Rührerlager und Rührer mit 16 mm-Welle, Rührer: Stahl, PTFE-beschichtet
  • Starrer Träger aus pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Spannbügel: Edelstahl, Abmessungen: ca. 0,5 x 0,35 x 1,7 m (B x T x H)
Spezifikation
Enthält Laborflansch 150 LF
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Rühren unter Normaldruck oder Vakuum
Kapazität (metrisch) 10 l
Menge Je 1