Learn More
Brechungsindex; zertifiziertes Referenzmaterial bei 20 °C, 25 °C und 30 °C (Nominaler RI-Wert 1,4573 bei 25 °C), UKAS ISO 17025 / ISO 17034 zertifiziert, in manipulationssicheren Glasröhrchen, 5 x 10 ml, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 x 10 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Refractive Index Certified Reference Materials bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
- Alle Messungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
- Geringe Unsicherheit, gewährleistet maximale Genauigkeit der zur Verfügung stehen Daten und zuverlässige Ergebnisse
- Erhältlich in manipulationssicheren 10 ml-Glasflaschen oder als Multipackung von 5 pro Material (enthält Satz Einweg-Pipetten)
- 12 Monate Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 x 10 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: distillates (petroleum), hydrotrated light, kerosene - unspecified
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.