Learn More
Techne™ Kältebad
Artikelnummer. 11553769
Change view
Click to view available options
Modell:
RB-12A
RB-5A
Kapazität (metrisch):
7 l
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Kapazität (metrisch) unitSize
11553769 RB-5A 7 l 1 Stück
11543769 RB-12A 12 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11553769 Lieferant Techne™ Lieferanten-Nr. 1221204
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für großen Temperaturbereich
  • Integriertes Kälteaggregat zur effizienten Kühlung
  • Robuste Edelstahlkonstruktion zur leichten Reinigung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7 l
Kühlleistung 20°C bei 145W, 0°C bei 145W, -10° C bei 110W
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Eigenschaften Umwälzbad mit integrierter Kühleinheit, Temperaturbereich von -35°C bis +100°C, Robuste Edelstahlkonstruktion, Drei Modelle von Kühlbädern verfügbar: 7, 12, 22 Liter, 3 Jahre Garantie.
Modell RB-5A
Gewährleistung 3 Jahre
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz