Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Gekühlte Zentrifugen
Artikelnummer. p-8014098
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
570 mm
600 mm
643 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +40 °C
-20 bis +40 °C
Fassungsvermögen:
6 x 5 ml
4 x 100 ml
4 x 400 ml
Max. Geschwindigkeit:
15.300 U/min
18.000 U/min
30.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13455135
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Zentrifugen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Sigma™ Gekühlte Zentrifugen bestechen durch ihre einfache und praktische Anwendung.
  • Universelle gekühlte Tischzentrifugen
  • Rotorkühlung auch im Stillstand möglich
  • FCKW-freies Kältemittel R134a
  • Schnellkühlprogramm Rapid Temp
  • Gewährleistet +4 °C bei maximaler Drehzahl mit allen Rotoren
Specifica
Reglertyp 1-Knopf L Spincontrol
Fassungsvermögen 4 x 100 ml
Max. Geschwindigkeit 15.300 U/min
Gekühlt Ja
Display Alle Einstellungen auf großem graphischen Display, programmierbar für t/min oder direkt xg
Modell 2-16KL
Geräuschpegel 63 dB
Programmspeicher 50
Rotor Magnetische Identifikation
Rotor inklusive Ja
Laufzeit Sofortige Zentrifugation, Dauerbetrieb oder mit Zeitschaltuhr von -9 - h59 min 10 s
Temperaturbereich -10 bis +40 °C
Typ Gekühlte Zentrifuge
Außenbreite (metrisch) 550 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 705 mm
Tiefe (metrisch) 570 mm
Nettogewicht 60 kg
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Wirkleistung 720 w
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato