Learn More
Labconco™ Gekühlter CentriVap Tischkonzentrator, 230 V, Schuko-Stecker und -Buchse
Artikelnummer. 10521505 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
800 ml (max.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10521505 800 ml (max.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10521505 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7310030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Einzigartige Geräte verwenden ein Kühlsystem und eine Heizung, um die ausgewählte Solltemperatur von -4 bis 100 °C zu erreichen
  • Zentrifugalkraft und Vakuum konzentrieren schnell mehrere kleine Proben wie RNA und Proteine
    • Mikroprozessorgesteuerte Kühl- und Heizsysteme schützen empfindliche Proben während der Verarbeitung vor Hitze
  • Die Programmierung hält zwei Temps und Zeiten
  • Sollwerte für erste und zweite Temps und Laufzeiten werden separat ausgewählt, können während des Programmablaufs geändert werden
  • Die Vorerhitzer-/COOL-Taste aktiviert das Kühlsystem und die Heizung, um die Solltemperatur zu erreichen
  • Speichert bis zu neun benutzerdefinierte Programme
  • Wählen Sie einen abnehmbaren Acryldeckel oder einen lösungsmittelbeständigen Glasdeckel mit großer, phenolfreier Deckeldichtung
  • Nutzen Sie Zentrifugalkraft, Vakuum und Wärme
  • Aus gebürstetem Edelstahl und mit gletscherweißem, Epoxidharz-beschichtetem Edelstahlgehäuse mit blauen Akzenten;
  • Die 300-W-Heizung erhöht die Temperatur in Schritten von einem Grad auf bis zu 100 °°C.
  • Schnellstart mit einer Taste Start zum gleichzeitigen Aktivieren von Rotor, Heizung, Zeitschaltuhren und Vakuumpumpe
  • Der bürstenlose Motor dreht sich bis zu 1725 U/min
  • Quick-Stop-System stoppt Vakuumpumpe, Ventil öffnen und Rotor stoppen
  • Automatisches Ventil zur Vakuumfreigabe
  • Deckelverriegelung mit Sicherheitssensor
  • Leicht ablesbare LCD-Anzeige
  • Trennen Sie die Wärme- und Laufzeiten von jeweils 1 bis 999 Minuten
  • Ein akustischer Alarm signalisiert das Ende der eingestellten Laufzeit.
  • Die elektrische Steckdose ermöglicht den Anschluss der Zubehör-Vakuumpumpe
  • Die Vakuumpumpe verfügt über eine Schnellkupplung zum Anschluss eines Vakuummessgeräts
  • Die 12 in. Durchm.-Kammer bietet Platz für eine Vielzahl von Rotoren, einschließlich Mikrotiterplatten-Rotoren für 96-Well-Platten
  • Abmessungen (B x T x H): 37,3 x 49 x 29,6 cm (14,7 x 19,3 x 11,7 in.)
Spezifikation
Zertifizierungen CE
Elektrische Leistung 230 V
Frequenz 50 Hz
Aufnahmevermögen Rotoren
Versandgewicht (angloamerikanisch) 108 lb.
Versandgewicht (metrisch) 49 kg
Typ CentriVap Kühl-Tischkonzentrator
Spannung 230 V
Volumen (metrisch) 800 ml (max.)
Temperaturbereich (metrisch) -4°bis +100 °C
Kammermaterial Pulverbeschichtetes Aluminium
Stromstärke 8 A
Länge (angloamerikanisch) 21,7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 16,6 in.
Höhe (metrisch) 42,2 cm
Länge (metrisch) 55,1 cm
Material Stahl und Aluminium
Geschwindigkeit 1725 U/min
Steckertyp Schuko
Abmessungen (L x B x H) 55,1 x 36,3 x 42,2 cm