Learn More
Scientific Industries SI™ Gekühlter Schüttler-Inkubator, 230 V EU
Artikelnummer. 10147731 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
4 bis 75 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
10147731 4 bis 75 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10147731 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6636.00 €
    6267.05 € / 1 Stück
    Sparen 368.95 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Multifunktionaler, inkubierter Kühlschrankschüttler mit einem Temperaturbereich von 4 bis 75 °C.
  • Der Enviro-Genie ist ein Kühlschrank/Inkubator/Rotator/Schüttler/Rührer für die Untersuchung von Mikroorganismen und Gewebezellwachstum unter streng kontrollierten Temperatur- und Agitationsbedingungen.
  • Entwickelt, um die Sicherheit einer präzisen Temperaturregelung und Gleichförmigkeit für anspruchsvolle Inkubations-/Kühlanwendungen ohne großen Platzbedarf zu gewährleisten.
  • Lieferung mit Magnetplattform; je eine Klemmplatte für Röhrchen mit 10 – 13 mm, 15 – 17 mm, 28 – 30 mm; vier Beutelbefestigungsstreifen; rutschfestes Tablett; stapelbares Drahtgestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 4,5 kg
Drehzahlbereich 1 bis 35 U/min (rotierend), 1 bis 2000 U/min (rührend)
Elektrische Anforderungen 230 V, EU-Stecker
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 75 °C
Stromstärke 2,5 A
Aufnahmevermögen 24 l
Produkttyp Gekühlter Schüttelinkubator
Tragkraft (angloamerikanisch) 10 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Frequenz 50 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 19,5 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 10 in.
Tiefe (metrisch) 495 mm
Innentiefe (metrisch) 254 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 8 x 14 in.
Abmessungen (L x B x H) 19,5 x 24,5 x 14,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 14,5 in.
Höhe (metrisch) 368 mm
Länge (angloamerikanisch) 24,5 in
Innenlänge (angloamerikanisch) 14,25 in
Länge (metrisch) 622 mm
Innenlänge (metrisch) 362 mm
Länge (metrisch) Plattform 340 mm
Breite (angloamerikanisch) 19.5 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 8 in
Breite (metrisch) 495 mm
Innenbreite (metrisch) 254 mm
Breite (metrisch) Plattform 200 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 90 lb.
Versandgewicht (metrisch) 41 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 80 lb.
Gewicht (metrisch) 36 kg
Genauigkeit ±0,2°C
Beschreibung Multifunktionaler Inkubationsschüttler für den Kühlschrank
Modell Enviro-Genie, 230V EU-Stecker
Display Klares LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enviro-Genie ist ein Kühlschrank / Inkubator / Rotator / Rocker / Rührer für die Untersuchung von Mikroorganismen und Gewebezellwachstum unter streng kontrollierten Temperatur- und Rührbedingungen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Hält fast jeden Behälter in jedem Winkel. Erweiterungskits für höhere Kapazität und andere Behälter erhältlich.
Enthält Je 1 Klemmplatte für 10-13 mm, 15-17mm, 28-30 mm Röhrchen, 4 Beutel-Befestigungsstreifen, rutschfeste Ablage, Regal, 2 integrierte Magnetrührer
Plattformausführung Magnetisch
Zeitschaltbereich Programmierbar bis 99 Stunden
Gewährleistung und Service 2 Jahre