Learn More
Taylor Wharton™ RACK SYSTEM LS750B
Artikelnummer. 11718509
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
750 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11718509
Marke: Taylor Wharton™ LS750B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robust konstruiert, praktisch konzipiert, kryostaler Lagerungsdewar-Behälter. Das Taylor Wharton™ LS750 B Kryospeichersystem verfügt über einen verschließbaren Deckel.
  • Robuste Bauweise
  • Praktisches Lagerungssystem
  • Überragende Vakuum-Leistung
  • Verschließbare Deckel
  • Optional zusätzliche Sicherheit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 35 l
Verschlusstyp Deckel
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 750 Fläschchen
Breite (metrisch) 478 mm
Höhe (metrisch) 681 mm