Learn More
Thermo Scientific™ Alarme für Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte
Artikelnummer. p-4530838
Click to view available options
Typ:
Alarm für Kühlschrank und Tiefkühlgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13594930
Marke: Thermo Scientific™ 6903
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfüllen Sie mit diesen Alarmen für Kühl- und Tiefkühlgeräte, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, spezielle Anwendungsanforderungen.
Erfüllen Sie mit optionalen Alarmfunktionen für Thermo Scientific™ Kühl- und Tiefkühlgeräte spezifische Anwendungsanforderungen. Diese Alarme sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich.
Modul zur Alarmverzögerung
  • Eliminiert störende Alarme aufgrund von Spannungsschwankungen bei Blitzeinschlag oder kurzzeitigen Stromausfällen
  • Die einstellbare Relaisschaltverzögerung löst nur ein Signal am Überwachungssystem aus, wenn die Alarmbedingung über einen festgelegten Zeitraum hinweg besteht
  • Die digitale Zeitschaltuhr kann zwischen 0,5 und 32 Minuten eingestellt werden
  • Eine rote Alarmleuchte blinkt, um ein transientes Ereignis anzuzeigen; muss manuell zurückgesetzt werden
  • Signalisiert andauernde Alarmbedingungen, die unter Umständen auf ein Fehlversagen einer Komponente hinweisen; ermöglicht Zeit für eine Inspektion oder eine Korrektur
  • Legt ein variables Zeitintervall zwischen der Erkennung einer Alarmbedingung und der Übertragung eines Signals fest
  • Enthält einen präzisen digitalen Zeitgeber, der auf 0,5, 1, 2, 4, 8, 18 oder 32 Minuten eingestellt werden kann
  • Arbeitet unabhängig von Stromnetz; integrierter Akku- und Alarmtest verwendet eine vom Kunden bereitgestellte 9 V-Batterie
  • Gesamtabmessungen, L x B x H: 1,62 × 2,5 × 4,75 in. (1,6 × 6,4 × 12,1 cm)
Elektronisches Deluxe-Fernalarmsystem
  • Kann so programmiert werden, dass bei einem Temperaturanstieg oder Stromausfall ein Alarm ertönt. 120 V/60 Hz
  • Alarm kann bis zu vier Telefonnummern wählen
  • Signalisiert eine Alarmbedingung in jedem Telefonsystem, von dem Impulswahl akzeptiert wird
  • Ein System kann bis zu vier einzelne Tiefkühlgeräte oder drei Gruppen von Tiefkühlgeräten überwachen
  • Erfordert eine dedizierte Telefonleitung
  • Wird in Ländern, die eine CE-Kennzeichnung erfordern, nicht verkauft
Elektronische lokale Alarmsysteme
  • Zur Verwendung mit Hochleistungs-Laborkühl- und -tiefkühlgeräten
  • Das eigenständige System umfasst einen EIN/AUS-Alarmschalter mit Schloss, akustische und visuelle Alarme für Stromausfall und Temperaturabweichungen, Alarmstummschaltungstaste sowie Alarmtesttaste
  • Lackiertes Metallgehäuse mit digitalem Temperatur-Display und Alarmschalter mit Schloss
  • Muss vom Kunden installiert werden
Standard-Fernalarmsystem
  • Zur Verwendung mit Universal-Tiefkühlgeräten und -Kühlgeräten, mit Chromatographie-Kühlgeräten, die mit als Zubehör erhältlichen elektronischen lokalen Alarmsystemen ausgestattet sind und mit Ultratiefkühlgeräten
  • Kann bis zu 530 m entfernt vom Gerät aufgestellt werden; Alarm mit Öffner- oder Schließerkontakten auslösbar
  • Gibt bei Stromausfällen oder Temperaturabweichungen sowohl ein akustisches als auch ein visuelles Signal
  • Kabel nicht im Lieferumfang enthalten
  • Für 115 V
  • Werkseitig installiertes Alarmsystem erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Alarm für Kühlschrank und Tiefkühlgerät
Schrankmaterial Metall
Oberflächenbehandlung außen Lackiert
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Integriert
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
Gewährleistung Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details
Abtauen Manuell
Überwachungsoptionen Alarm
Spannung 120 V