Learn More
Reg1B Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18608657 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18608657 100 μg 100 Mikroliter
18658666 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18608657 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299850100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09 €
    307.65 € / 100 Mikroliter
    Sparen 36.44 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Reg1B Polyclonal specifically detects Reg1B in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Reg1B
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias lithostathine-1-beta, Pancreatic stone protein 2, pancreatic threadprotein), PSPS2PSP-2, regenerating islet-derived 1 beta, Regenerating islet-derived protein 1-beta, Regenerating protein I beta, REGH, REGLREG-1-beta, secretory pancreatic stone protein 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Reg1B (Accession#: NP_006498.1; Met 1-Asn 166)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5968
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.