Learn More
QuikPrep Membran aus regenerierter Cellulose
Artikelnummer. 17876894 Alle ansehen Harvard Bioscience Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Scheibe
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
17876894 Scheibe 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17876894 Lieferant QuikPrep Lieferanten-Nr. 7416RC10K
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regenerierte Zellulosemembranen.
Regenerierte Cellulose:
Diese aus einer sehr stabilen Cellulose hergestellten Membranen sind resistent gegen Lösungsmittel und inert gegenüber Proteinen, wodurch eine maximale Probenretention gewährleistet wird. Sie sind in MWCOs von 1 bis 50 kDa erhältlich, weisen jedoch weniger definierte Porengrößen auf als Celluloseacetatmembranen. Die Membranen werden trocken versendet, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Die Membranen müssen vor Gebrauch rehydriert werden.
Spezifikation
Format Scheibe
Membran Regenerierte Cellulose, Dialyse
MWCO 10 kDa